Learn More
3,5-Dimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474923
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474923
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474923
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12236.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finds application as adhesives, sealant chemicals, plating and surface treating agents. It is also used as a solvent for cleaning or degreasing. Further, it is employed as a chemical intermediate for antioxidants, phenolic resins, active pharmaceutical ingredients and metaxalone (muscle relaxant).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylphenol findet Anwendung als Klebstoffe, Dichtmittel, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmittel. Es wird auch als Lösungsmittel zur Reinigung oder Entfettung verwendet. Darüber hinaus wird es als chemisches Zwischenprodukt für Antioxidantien, Phenolharze, pharmazeutische Wirkstoffe und Metaxalone (Muskelrelaxant) eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethylalkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Chloroform, Wasser und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Messing und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-68-9
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002307
InChI-Schlüssel TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC-Name 3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachloride,benzene,chloroform,water and ether.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3,5-Dimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >