Learn More
(3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-yl)Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11300667
Zum Warenkorb hinzufügen
(3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-yl)Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300667
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 11300667
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC48009CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 58789-53-0
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
MDL-Nummer MFCD06202725
InChI-Schlüssel JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2526674
IUPAC-Name (3,5-Dimethyl-1-Phenylpyrazol-4-yl)methanol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-yl)Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™ >