Learn More
3,5-Dimethoxytoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300244
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4179-19-5
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00015435
InChI-Schlüssel RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
IUPAC-Name 1,3-dimethoxy-5-methylbenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxytoluene
Dichte 1.039
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5225
Menge 25 g
Beilstein 2043558
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
3,5-Dimethoxytoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >