Learn More
3,5-Dimethoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10580731
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dimethoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10580731
Marke: Thermo Scientific Acros 115361000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10272-07-8
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00008392
InChI-Schlüssel WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxyaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 55.0°C
Farbe Braun bis farblos
Siedepunkt 178.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3NH2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0427000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Artikelnummer115360050,115361000,115360250
ChargennummerA0458310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Artikelnummer115360050,115361000,115360250
ChargennummerA0394092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer115360050,115361000,115360250
ChargennummerA0407097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer115360050,115361000,115360250
ChargennummerA0410468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer115360050,115361000,115360250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,5-Dimethoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >