Learn More
3',5'-Dimethoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430738
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3',5'-Dimethoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430738
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11430738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25224.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′,5′-Dimethoxyacetophenon wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 5,7-Dimethoxy-3-Methylindazol1 verwendet. Wurde in der Synthese von (R)-(+)-1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethylacetat-Rther-180 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39151-19-4
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00008739
InChI-Schlüssel YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
PubChem CID 95997
IUPAC-Name 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Siedepunkt 290°C to 291°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 1 g
Beilstein 2045586
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberB25224.06,B25224,B25224.03
Chargennummer10245050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberB25224.06,B25224.03,B25224.14
Chargennummer10236130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25224.06,B25224.03,B25224.14
Chargennummer10223622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25224.06,B25224.03,B25224.14
Chargennummer10236336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25224.06,B25224.03,B25224.14
Name des Produkts
3',5'-Dimethoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >