Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412547
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412547
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11412547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14801.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure wird durch die Reduktion von Natrium in Ethanol zur Herstellung von 1,4-Dihydro-3,5-Dimethoxy-Kmethylbenzoesäure reduziert.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61040-81-1
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00017506
InChI-Schlüssel QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC-Name 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 210°C to 216°C
Menge 5 g
Beilstein 2695238
Löslichkeitsinformationen Soluble in liquid ammonia.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14801.22,A14801.14,A14801.06
ChargennummerE6230A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14801.22,A14801.14,A14801.06
Chargennummer10153905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14801.22,A14801.14,A14801.06
Chargennummer10151164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14801.22,A14801.14,A14801.06
Chargennummer10154288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14801.22,A14801.14,A14801.06
Name des Produkts
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >