Learn More
3,5-Dichlorphenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorophenylzinc iodide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 312692-86-7 |
Dichte | 1.002 |
Menge | 50 mL |
Summenformel | C6H3Cl2IZn |
MDL-Nummer | MFCD01319865 |
UN-Nummer | UN3399 |
Synonym | 3,5-dichlorophenylzinc iodide, 3,5-dichlorophenyl zincylium iodide |
InChI-Schlüssel | HIWLJUNTNGOHMX-UHFFFAOYSA-M |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,5-Dichlorphenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur