Learn More
3,5-Dichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309529
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309529
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11309529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15328.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162.997 g/mol
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Sehr löslich in Ethanol, Ethylether und Petrolether.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-35-5
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.997
MDL-Nummer MFCD00002259
InChI-Schlüssel VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC-Name 3,5-Dichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenol
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 233°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 1906458
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Formelmasse 163
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
3,5-Dichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >