Learn More
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-Triazol, 97 %, Thermo Scientific™
10.64 CHF - 253.01 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7411-23-6
Summenformel C2HBr2N3
Molekulargewicht (g/mol) 226.859
InChI-Schlüssel FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-1H-1,2,4-triazol
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10041674
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO07857CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
10.64 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10729595
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO07857DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
19.67 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10051094
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO07857EB
25 g Amber Glass Bottle Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-Triazol, 97 %, Thermo Scientific™