Learn More
3,5-Diamin-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.00 CHF - 285.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-77-2
Summenformel C2H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00005233
InChI-Schlüssel PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-3,5-Diamin
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10511252
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
112440050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10489210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
112440250
25 g Glasflasche
106.53 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10167653
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
112441000
100 g Glasflasche
285.42 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-937-2
Nombre del producto
  • 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3,5-Diamin-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado