Learn More
3,5-Di-tert.-Butyl-4-Hydroxyphenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid |
Schmelzpunkt | 172°C to 175°C |
Summenformel | C17H25O3 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble aq. soln.. |
InChI-Schlüssel | WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC(CCC([O-])=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.39 |
Formelmasse | 278.4 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,5-Di-tert.-Butyl-4-Hydroxyphenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur