Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318756
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318756
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11318756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19447.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20857-47-0
Summenformel C7H3F6N
Molekulargewicht (g/mol) 215.098
MDL-Nummer MFCD00128904
InChI-Schlüssel RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
IUPAC-Name 3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 250 mg
Beilstein 1684576
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Formelmasse 215.1
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >