Learn More
3',5,7-Trihydroxy-4'-Methoxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418897
Zum Warenkorb hinzufügen
3',5,7-Trihydroxy-4'-Methoxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418897
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11418897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20528.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
(±)-Hesperetin is an antioxidant flavonoid. Induces G1-phase cell cycle arrest. Anti-inflammatory. (±)-Hesperetin suppresses NF-κB activation. Reduces cholesterol biosynthesis. Inhibits lipid peroxidation. Neuroprotective against neuronal oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-Hesperetin ist ein Antioxidansflavonoid. Induziert einen Stillstand der G1-Phase im Zellzyklus. Entzündungshemmend. (±)-Hesperetin unterdrückt NF-κ B-Aktivierung. Reduziert die Cholesterin-Biosynthese. Hemmt die Lipidperoxidation. Neuroprotektiv gegen neuronale Oxidationsschäden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), verdünnten Alkalien und Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-33-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00075646
InChI-Schlüssel AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Synonym hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
PubChem CID 72281
ChEBI CHEBI:28230
IUPAC-Name (2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Schmelzpunkt 227°C to 232°C
Menge 5 g
Beilstein 309850
Merck Index 14,4670
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml).
Formelmasse 302.3
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10221322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB20528.03,B20528.14,B20528.06
Chargennummer10213222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20528.03,B20528.14,B20528.06
ChargennummerE5189A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20528.03,B20528.14,B20528.06
Chargennummer10207292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20528.03,B20528.14,B20528.06
Chargennummer10221322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20528.03,B20528.14,B20528.06
Name des Produkts
3',5,7-Trihydroxy-4'-Methoxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >