Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2861-28-1
MDL-Nummer MFCD00014576
InChI-Schlüssel ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethansäure
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8O4
Menge 2.5 g
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
Formelmasse 180.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Mikro-Kristallpulver
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >