Learn More
3,4-(Methylendioxy)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10647342
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-(Methylendioxy)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647342
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10647342
Marke: Thermo Scientific Acros 171470100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14268-66-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00005832
InChI-Schlüssel XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Amin
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 43.0°C
Farbe Schwarz bis Braun
Siedepunkt 144.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 142°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number171470500,171470100
ChargennummerA0431501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number171470500,171470100
ChargennummerA0395305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number171470500,171470100
ChargennummerA0418392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number171470500,171470100
ChargennummerA0443469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2022 Catalog Number171470500,171470100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >