Learn More
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452270
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452270
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11452270
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29224.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883738-38-3
Summenformel C18H27BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 330.24
MDL-Nummer MFCD05864308
InChI-Schlüssel ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
PubChem CID 2760029
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazin
Formelmasse 330.23
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10168901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 ArtikelnummerH29224.03,H29224.06,H29224
Chargennummer10168901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH29224.03,H29224.06
Chargennummer10134178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH29224.03,H29224.06
Name des Produkts
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >