Learn More
3,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346946
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346946
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11346946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06655.22
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4437-51-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00010237
InChI-Schlüssel KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
IUPAC-Name Hexan-3,4-Dion
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Hexanedione
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700837
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Chargennummer10249088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Chargennummer10213258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 Catalog NumberL06655.22,L06655,L06655.14
Chargennummer10202969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Chargennummer10227724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Name des Produkts
3,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >