Learn More
3,4-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.50 CHF - 360.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 95-65-8 |
---|---|
Summenformel | C8H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.17 |
MDL-Nummer | MFCD00002304 |
InChI-Schlüssel | YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 |
PubChem CID | 7249 |
ChEBI | CHEBI:39839 |
IUPAC-Name | 3,4-Dimethylphenol |
SMILES | CC1=CC=C(O)C=C1C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10386740
|
Thermo Scientific Acros
116581000 |
100 g | Glasflasche |
36.50 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10530741
|
Thermo Scientific Acros
116585000 |
500 g | Glasflasche |
111.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10793455
|
Thermo Scientific Acros
116580025 |
2.5 kg | Glasflasche |
360.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
95-65-8 | |
122.17 | |
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N | |
7249 | |
3,4-Dimethylphenol |
C8H10O | |
MFCD00002304 | |
3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 | |
CHEBI:39839 | |
CC1=CC=C(O)C=C1C |
Spezifikation
3, 4-Dimethylphenol | |
95-65-8 | |
100.0 | |
Creme bis Weiß | |
227°C | |
Echt | |
C8H10O | |
MFCD00002304 | |
15, 10279 | |
3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 | |
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-Dimethylphenol | |
7249 | |
122.17 | |
Kristallpulver |
99% | |
98.5 | |
63°C to 67°C | |
0.9830g/mL | |
80°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 480 | |
0.983 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene | |
CC1=CC=C(O)C=C1C | |
122.17 | |
CHEBI:39839 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Giftig bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-439-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZE6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3,4-Dimethylphenol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-Dimethylphenol