Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11964751
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
3,4-Dimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11964751
Marke: Thermo Scientific Acros 186700500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-89-8
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
InChI-Schlüssel SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxyphenol
Schmelzpunkt 77.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3OH
Menge 50 g
Beilstein 06,III,6277
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number186700100,186700500
ChargennummerA0416218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number186700100,186700500
ChargennummerA0414412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number186700100,186700500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,4-Dimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >