Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-DL-Phenylalanin, 98 %
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 041535.14
140.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11354288
  • 145.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-DL-Phenylalanin, 98 % > 25 g