Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10204050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10204050
Marke: Thermo Scientific Acros 114785000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-87-2
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00006558
InChI-Schlüssel BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyraneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8080
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Pyran
SMILES C1CC=COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-pyran
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 87.0°C
Flammpunkt −9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4405 to 1.4425
Menge 500 g
UN-Nummer 2376
Fieser 01,256; 03,99; 05,220; 07,109; 10,147; 11,26
Merck Index 15, 3195
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,soluble in most other organic solvents
Viskosität 0.76 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number114781000,114785000
ChargennummerA0393005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number114781000,114785000
ChargennummerA0404155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number114781000,114785000
ChargennummerA0414855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number114781000,114785000
ChargennummerA0415645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number114781000,114785000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals >