Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317815
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317815
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11317815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02731.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
Widely used hydroxyl-protecting reagent3,4-Dihydro-2H-pyran is used as a hydroxyl-protecting reagent in organic synthesis. It acts as an intermediate in synthetic chemistry. It is used to protect various reactive functional groups. It is involved in the polymerization reaction either alone or with unsaturated compound and finds application in polymer industries. Further, it is employed in the preparation of bicyclic compounds of epoxide-fused, halo compounds and allenic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Weit verbreitetes Hydroxyl-Schutzreagenz3,4-Dihydro-2H-Pyran wird als hydroxyl-schützendes Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Fungiert als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie. Dient zum Schutz verschiedener reaktiver funktioneller Gruppen. Ist an der Polymerisationsreaktion entweder allein oder mit ungesättigter Verbindung beteiligt, und findet Anwendung in der Polymerindustrie. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von bizyklischen Verbindungen von Epoxid-fusionierten Haloverbindungen und allenischen Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-87-2
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00006558
InChI-Schlüssel BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
PubChem CID 8080
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Pyran
SMILES C1CC=COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-pyran
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.926
pH 7.0
Siedepunkt 85°C to 86°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.442
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2376
Beilstein 103493
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ21Z028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberL02731.AP,L02731.AC,L02731.AE
ChargennummerA0448722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberL02731.AP,L02731.AC,L02731.AE
Chargennummer10239067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL02731.AP,L02731.AC,L02731.AE
Chargennummer10190780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02731.AP,L02731.AC,L02731.AE
Chargennummer10218536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02731.AP,L02731.AC,L02731.AE
Name des Produkts
3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals >