Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10803011
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10803011
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10803011
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00300DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H9NO
Menge 1 g
Synonym benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
InChI-Schlüssel YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
PubChem CID 585096
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin, Thermo Scientific™ >