Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457538
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151.23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3080-99-7
Summenformel C8H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 151.23
MDL-Nummer MFCD04038593
InChI-Schlüssel YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
PubChem CID 151064
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Menge 5 g
Formelmasse 151.23
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >