Learn More
3,4-Dichloroisocumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nützlich in einer schnellen Färbemethode zur Identifizierung von Makrophagen; die Zählungen bei dieser Methode wurden durch die komplexeren morphologischen Kriterien, durch Phagozytose und durch das Vorhandensein von Fc-Rezeptoren bestätigt. Ist ein Inhibitor von Chymot
Nützlich in einer schnellen Färbemethode zur Identifizierung von Makrophagen; die Zählungen bei dieser Methode wurden durch die komplexeren morphologischen Kriterien, durch Phagozytose und durch das Vorhandensein von Fc-Rezeptoren bestätigt. Ist ein Inhibitor von Chymot
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichloroisocoumarin |
CAS | 51050-59-0 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C9H4Cl2O2 |
MDL-Nummer | MFCD00036960 |
Menge | 10 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 6802625 |
Synonym | 3,4-dichloroisocoumarin, 3,4-dcl, 1h-2-benzopyran-1-one,3,4-dichloro, 3,4-dci, 3,4 dichloroisocoumarin, 3,4-dichloro-1h-isochromen-1-one, 3,4-dichloro-1h-2-benzopyran-1-one, 1h-2-benzopyran-1-one, 3,4-dichloro, chembl24983, 3,4-dichloro-2-benzopyran-1-one |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMF or DMSO at a concentration of 10mM |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4-Dichloroisocumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur