Learn More
3,4-Diaminoflurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10343962
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-Diaminoflurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343962
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10343962
Marke: Thermo Scientific Acros 357910010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminofurazan
Namenshinweis 97%
CAS 17220-38-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178.0°C to 183.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H4N4O
MDL-Nummer MFCD00138084
Menge 1 g
Synonym 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
InChI-Schlüssel JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=NON=C1N)N
IUPAC-Name 1,2,5-Oxadiazol-3,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 100.08
PubChem CID 537677
Formelmasse 100.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number357910010
ChargennummerA0386745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number357910010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4-Diaminoflurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >