Learn More
3-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10551872
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551872
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10551872
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM01548DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 78583-81-0
Summenformel C9H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 193.63
MDL-Nummer MFCD00053046
InChI-Schlüssel XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2735305
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.64
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™ >