Learn More
3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493627
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493627
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11493627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17386.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es hemmt die IgE-vermittelte Histamin-Freisetzung. 3-(4-chlorophenoxy)-1,2-propandiol wird auch als Antimykotikum verwendet. Es ist ein zentral wirkendes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei 78-82 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-29-0
Summenformel C9H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.634
MDL-Nummer MFCD00021990
InChI-Schlüssel MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC-Name 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorphenesin
Name des Produkts
3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >