Learn More
3-(4-Chlor-3-methylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15408305
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(4-Chlor-3-methylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408305
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
Artikelnummer. 15408305
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33072.ME
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Summenformel C10H11ClO2
MDL-Nummer MFCD11655590
Menge 500 mg
Synonym 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
InChI-Schlüssel PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
IUPAC-Name 3-(4-Chlor-3-methylphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 198.646
PubChem CID 46741400
Formelmasse 198.65
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10171919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33072.ME
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(4-Chlor-3-methylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >