Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341297
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341297
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11341297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01482.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.318 g/mol
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline acts as a metal-chelating agent for transition metal-catalyzed processes. It is also used in the preparation of heteroleptic cationic iridium(III) complex viz. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-bis[2-(2',4'-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. Further, it is employed as a ligand and forms dinuclear copper(II) hypocrellin B complexes. In addition to this, it plays an important role in the formation of tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-kappa2N,N')zinc(II) thiosulfate complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin wirkt als Metall-chelierendes Mittel für den Übergang von Metall-katalysierten Prozessen. Es wird auch bei der Vorbereitung des heteroleptischen kationischen Iridium(III)-Komplexes namens 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin-bis[2-(2′,4′-Difluorphenyl)Pyridin]Iridium(III)-Hexafluorophosphat verwendet. Außerdem wird es als Ligand eingesetzt und bildet Dinuklear-Kupfer(II)-Hypocrellin-B-Komplexe. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Bildung des Tetraaqua(3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin-Kappa2N,N′)Zink(II)-Thiosulfat-Komplexes.
Löslichkeit
Löslich in 1,4-Dioxan, Aceton, Dichlormethan, N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, Methanol und warmem Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-93-1
Summenformel C16H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 236.318
MDL-Nummer MFCD00004974
InChI-Schlüssel NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC-Name 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 171279
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,N,N-dimethylformamide,N,N-dimethylacetamide,methanol and hot toluene.
Formelmasse 236.32
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >