Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure, Pure, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Plastic powder jar
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 149-91-7 |
Schmelzpunkt | 253°C |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C7H6O5 |
MDL-Nummer | MFCD00002510 |
Synonym | gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech |
InChI-Schlüssel | LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
IUPAC-Name | 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.12 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gallic acid
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure, Pure, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur