Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzaldehydhydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate |
Schmelzpunkt | ∼212°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2091654 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and Methanol. |
Formelmasse | 154.12 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10144285 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19270.03,A19270.06 |
10234614 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19270.03,A19270.06 |
10164465 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19270.03,A19270.06 |
10098102 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19270.03,A19270.06 |
10223448 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19270.03,A19270.06 |