Learn More
3,4,5-Trifluorphenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trifluorophenylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 1241382-67-1 |
Summenformel | C6H2BrF3Zn |
MDL-Nummer | MFCD06200638 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4,5-Trifluorphenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur