Learn More
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379035
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379035
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 11379035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14186.MC
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone is used as an apoptosis inducer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon wird als Apoptose-Induktor verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen alkalischen Lösungen (1,4 mg/ml), Ethanol (∼5 mg/ml), Dimethylsulfoxid (7 mg/ml), 1eq. Natriumhydroxid (5 mM), Dimethylformamid (∼20 mg/ml), Wasser (1 mg/ml) bei 25 °C und Methanol.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2 bis 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-70-3
Summenformel C15H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.239
MDL-Nummer MFCD00017309
InChI-Schlüssel IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
PubChem CID 5280445
ChEBI CHEBI:15864
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-on
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 mg
Beilstein 292084
Merck Index 14,5614
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkaline solutions (1.4mg/ml),ethanol (∽5mg/ml),dimethyl sulfoxide (7mg/ml),1eq. Sodium hydroxide (5 mM),dimethylformamide (∽20mg/ml),water (1mg/ml) at 25°C and methanol.
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >