Learn More
3,3-Tetramethylenglutarimid, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11426666
3,3-Tetramethylenglutarimid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426666
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11426666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24864.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-89-4
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.208
MDL-Nummer MFCD00023871
InChI-Schlüssel YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 136843
IUPAC-Name 8-Azaspiro[4.5]Decan-7,9-Dion
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 383702
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ8537A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3-Tetramethylenglutarimid, 98 %, Thermo Scientific™ >