Learn More
3,3-Pentamethylenglutarimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15462309
3,3-Pentamethylenglutarimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462309
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64902.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1130-32-1
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.235
MDL-Nummer MFCD00023872
InChI-Schlüssel FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
PubChem CID 14324
IUPAC-Name 3-Azaspiro[5.5]Undecan-2,4-Dion
SMILES C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene glutarimide
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 25 g
Beilstein 383782
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3-Pentamethylenglutarimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™ >