Learn More
3,3-Thiodipropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10726191
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3-Thiodipropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10726191
Marke: Thermo Scientific Acros 148902500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-62-6
Summenformel C6H10O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 210.26
MDL-Nummer MFCD00002780
InChI-Schlüssel YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 95116
IUPAC-Name 3-(2-Carboxyethyldisulfanyl)propansäure
SMILES C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel S2(CH2CH2CO2H)2
Menge 250 g
Beilstein 03, IV, 736
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,benzene
Formelmasse 210.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer148900500,148902500
ChargennummerA0468085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer148900500,148902500
ChargennummerA0462391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Artikelnummer148900500,148902500
ChargennummerA0459210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Artikelnummer148900500,148902500
ChargennummerA0454446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer148900500,148902500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3,3-Thiodipropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >