Learn More
3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15673-00-4 | C6H15N | 101.19 g/mol
107.00 CHF - 371.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15673-00-4
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008201
InChI-Schlüssel GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19709
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutan-1-amin
SMILES CC(C)(C)CCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10005863
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
179380010
1 g Glasflasche
107.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10125653
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
179380050
5 g Glasflasche
371.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals