Learn More
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11407886
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407886
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11407886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14013.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3-Dimethyl-1-Butyn wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt für Terbinafin verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn verwendet. Darüber hinaus wird es in der Synthese von erythro- und threo-Isomeren von B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN durch eine Hydroboration-Deuteronolyse-Hydroboration-Sequenz eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Benzol und Toluol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-92-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00008852
InChI-Schlüssel PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13512
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbut-1-yn
SMILES CC(C)(C)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1-butyne
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.671
Siedepunkt 37°C to 38°C
Flammpunkt <−34°C (−29°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel (CH3)3CC≡CH
Brechungsindex 1.3745
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1697100
Synonym 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerI10Z018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 ArtikelnummerA14013.14,A14013.06
ChargennummerP12K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 ArtikelnummerA14013.14,A14013.06
ChargennummerX29H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA14013.14,A14013.06
Chargennummer61700312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14013.14,A14013.06
Chargennummer10132539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14013.14,A14013.06
Name des Produkts
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >