Learn More
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10341274
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341274
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10341274
Marke: Thermo Scientific Acros 223440250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-92-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.13
MDL-Nummer MFCD00008852
InChI-Schlüssel PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
PubChem CID 13512
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbut-1-yn
SMILES CC(C)(C)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethyl-1-butyne
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 33.0°C to 38.0°C
Flammpunkt −034°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC≡CH
Brechungsindex 1.3730 to 1.3750
Menge 25 mL
Beilstein 01, 256
Relative Dichte 0.66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Formelmasse 82.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number223440250,223440050
ChargennummerA0441479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number223440250,223440050
ChargennummerA0457174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number223440250,223440050
ChargennummerA0399249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number223440250,223440050
ChargennummerA0409989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number223440250,223440050
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
3,3-Dimethyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >