Learn More
3,3'-Dimethoxybenzidindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10167303
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3'-Dimethoxybenzidindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10167303
Marke: Thermo Scientific Acros 184470050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20325-40-0 | C14H16N2O2·2HCl | 317.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20325-40-0
Summenformel C14H16N2O2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 317.21
MDL-Nummer MFCD00012488
InChI-Schlüssel UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62311
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin;dihydrochlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 268.0°C
Farbe Beige bis Grau-Purpur
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 13, 807
Formelmasse 317.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Artikelnummer184470050,184470250
ChargennummerA0433770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Artikelnummer184470050,184470250
ChargennummerA0123538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2021 Artikelnummer184470050,184470250
ChargennummerA0398216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2021 Artikelnummer184470050,184470250
ChargennummerA0395015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2020 Artikelnummer184470050,184470250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3''-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,3''-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Name des Produkts
3,3'-Dimethoxybenzidindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >