Learn More
3,3'-Difluorbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329375
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3'-Difluorbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329375
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11329375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16740.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190.19 g/mol
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Difluorbiphenyl wird in ferroelektrischen Anzeigegeräten verwendet
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 396-64-5
Summenformel C12H8F2
Molekulargewicht (g/mol) 190.19
MDL-Nummer MFCD00039216
InChI-Schlüssel GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123058
IUPAC-Name 1-fluoro-3-(3-fluorophenyl)benzol
SMILES FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Difluorobiphenyl
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.21
Siedepunkt 130°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.568
Menge 1 g
UN-Nummer UN3151
Beilstein 2046445
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 190.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer90005224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16740.03,L16740.06
ChargennummerJ04R042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16740.03,L16740.06
Name des Produkts
3,3'-Difluorbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >