Learn More
3,3-Difluorazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 138°C to 140°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
SMILES | C1C(CN1)(F)F.Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 129.535 |
Formelmasse | 129.54 |
Reinheit (%) | 95% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247067 | Analysenzertifikat | 23/06/2023 | H25751.03,H25751 |
10144801 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H25751.03,H25751.06,H25751.MD |
10227701 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H25751.03,H25751.06,H25751.MD |
10190028 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H25751.03,H25751.06,H25751.MD |
10226625 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H25751.03,H25751.06,H25751.MD |