Learn More
3,3'-Di-n-pentyloxadicarbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Di-n-pentyloxadicarbocyanine iodide |
Schmelzpunkt | ∽187°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 570.52 |
Reinheit (%) | 96% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3'-Di-n-pentyloxadicarbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur