Learn More
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492128
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53213-83-5
Summenformel C31H41IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 600.59
MDL-Nummer MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
InChI-Schlüssel ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 102600931
IUPAC-Name (2E)-3-Heptyl-2-[(Z)-3-(3-Heptyl-1,3-Benzoxazol-3-ium-2-yl)Prop-2-enyliden]-1,3-Benzoxazol;Iod
SMILES [I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide
Farbe Rot
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 600.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific™ >