Learn More
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide |
Farbe | Rot |
Menge | 100 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 600.58 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur