Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke:  DWK Life Sciences A610010000911
39.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11863380
  • 41.05 CHF / 100 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
Je 1
10 mm
100 mm
1/Packung
Reagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 > Durchmesser: 10mm, Länge: 100 mm; Menge: 1/Pkg