Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke:  DWK Life Sciences A620030001211
40.88 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10676423
  • 43.65 CHF / 50 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
50Pack
Reagenzgläser
200 mm
30 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 > Durchmesser: 30mm, Länge: 200 mm; Menge: 50/Pkg