Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15441423
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15441423
Marke: Thermo Scientific Acros 229990050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
CAS 207738-08-7
Schmelzpunkt >300.0°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Summenformel C16H22Cl2N2
Strukturformel 2HCl·xH2O
MDL-Nummer MFCD00150104
Menge 5 g
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Formelmasse 313.26
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0460477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Artikelnummer229990010,229990050
ChargennummerA0451202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer229990010,229990050
ChargennummerA0395207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer229990010,229990050
ChargennummerA0404788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer229990010,229990050
ChargennummerA0412648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer229990010,229990050
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >