Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454743
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454743
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11454743
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11638.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Propionsäure kann durch Erhitzen zur Herstellung von 3-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-Propionsäure-Octyl-Ester verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-61-1
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00002776
InChI-Schlüssel DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 25 g
Beilstein 2213449
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT24J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 ArtikelnummerA11638.06,A11638.22,A11638.14
Chargennummer10203092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 ArtikelnummerA11638.06,A11638.22,A11638.14
Chargennummer10240981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2022 ArtikelnummerA11638.06,A11638.22,A11638.14
Chargennummer10213519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11638.06,A11638.22,A11638.14
Chargennummer10182070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11638.06,A11638.22,A11638.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Name des Produkts
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >